Fontos dokumentumok
PHR2822
Acamprosate Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
3-Amino-1-propanesulfonic acid, Acamprosate Calcium Impurity A (PhEur), 3APS, Homotaurine, Tramiprosate
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000116
traceable to USP 1000565
API-család
acamprosate
form
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
mp
293 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)