Merck
74872
Supelco
Rutin trihydrate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Szinonimák:
Quercetin-3-rutinoside trihydrate, Vitamin P trihydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H30O16 · 3H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
664.56
Beilstein:
75455
MDL-szám:
UNSPSC kód:
85151701
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
eltarthatósági idő
expiry date on the label
limited shelf life
gyártó/kereskedő neve
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
alkalmazás(ok)
food and beverages
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.O.O.C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(Oc4cc(O)cc(O)c4C3=O)c5ccc(O)c(O)c5)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C27H30O16.3H2O/c1-8-17(32)20(35)22(37)26(40-8)39-7-15-18(33)21(36)23(38)27(42-15)43-25-19(34)16-13(31)5-10(28)6-14(16)41-24(25)9-2-3-11(29)12(30)4-9;;;/h2-6,8,15,17-18,20-23,26-33,35-38H,7H2,1H3;3*1H2/t8-,15+,17-,18+,20+,21-,22+,23+,26+,27-;;;/m0.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLLBWFFSGHKUSY-JPRRWYCFSA-N
Általános leírás
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Egyéb megjegyzések
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea crataegus echinacea eucalyptus ginkgo glycyrrhiza hedera humulus hypericum lycium pimpinella primula sambucus serenoa
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)