Fontos dokumentumok
T1707000
Tolnaftate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl-(3-methylphenyl)carbamothioic acid O-2-naphthyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
tolnaftate
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CN(C(=S)Oc1ccc2ccccc2c1)c3cccc(C)c3
InChI
1S/C19H17NOS/c1-14-6-5-9-17(12-14)20(2)19(22)21-18-11-10-15-7-3-4-8-16(15)13-18/h3-13H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FUSNMLFNXJSCDI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)