Fontos dokumentumok
T1500000
Tobramycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Javasolt termékek
API-család
tobramycin
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)