Fontos dokumentumok
SSWS30
Synthetic Sea Water
ASTM D 665 / IP 135, 10 x 30 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1