Fontos dokumentumok
R0145000
Ramipril
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Tritace, [2S,3aS,6aS]-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydrocyclopenta[b]pyrrole-2-carboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
ramipril
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C(N1[C@](CCC2)([H])[C@]2([H])C[C@H]1C(O)=O)[C@H](C)N[C@H](C(OCC)=O)CCC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C23H32N2O5/c1-3-30-23(29)18(13-12-16-8-5-4-6-9-16)24-15(2)21(26)25-19-11-7-10-17(19)14-20(25)22(27)28/h4-6,8-9,15,17-20,24H,3,7,10-14H2,1-2H3,(H,27,28)/t15-,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HDACQVRGBOVJII-JBDAPHQKSA-N
Géninformáció
human ... ACE(1636)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)