1269367
USP
Febantel Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
Methyl [[2-[(methoxyacetyl)amino]-4-(phenylthio)phenyl]carbamimidoyl]carbamate
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
febantel
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H20N4O4S/c1-25-11-16(23)20-15-10-13(27-12-6-4-3-5-7-12)8-9-14(15)21-17(19)22-18(24)26-2/h3-10H,11H2,1-2H3,(H,20,23)(H3,19,21,22,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BKUWUQNLCHLEQV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 3