Fontos dokumentumok
QC1060
Supelco
Anions - WP
pkg of 20 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-051
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
A single standard for dilution up to 2 L.
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)