QC3060
Anions - Whole Volume
certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-3051
koncentráció
in H2O
technika/technikák
ion chromatography: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Elkészítési megjegyzés
The sample must be stored at 4 degrees Celsius.
This sample is a whole volume sample, no dilutions required.
Sample preparation
The sample is a whole volume sample, ready for analysis.
Analyze within 28-days of opening.
Egyéb megjegyzések
Analit
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)