Fontos dokumentumok
QC1134
Supelco
Total Phenolics
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
gyártó/kereskedő neve
RTC QCI-032
koncentráció
in acetone
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Egyéb megjegyzések
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Weimin Peng et al.
Genetics, 179(1), 277-289 (2008-05-22)
Histone acetylation levels are regulated through the opposing activities of histone acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs). While much is known about gene-specific control of histone acetylation, little is understood about how total or cellular levels of histone acetylation are regulated.