Fontos dokumentumok
QC1166
Supelco
Nutrients C/V Sample 1
certified reference material
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 20 mL
gyártó/kereskedő neve
QCI-042-1
koncentráció
100% in H2O
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Related Categories
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1