Fontos dokumentumok
PSRI07
Refractive Index Standard at 20 °C 25 °C and 30 °C
Nominal RI Value 1.4941 at 25 °C, in 10mL Tamper-Evident Glass Vial
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
minőség
in 10mL Tamper-Evident Glass Vial
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4.4 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)