DEN2014
Density Standard (20 °C)
UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, density: 1.6226 g/mL at 20 °C
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Ügynökség
according to ASTM® D1480
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
Paragon Scientific Ltd
sűrűség
1.6226 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
Formátum
mixture
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Manufactured and verified in an ISO 17025 and ISO 17034 accredited laboratory, as per UKAS
- Carries an associated uncertainty of +/- 0.01%
- Certified density value following ASTM D1480
- Provided in a tamper-evident packaging to assure safe delivery
- Marked holographically to ensure authenticity
- Compliant to ASTM and IP test method protocols
- Accompanied with a certificate of analysis (CoA) having information on expiry date and storage conditions for an effective audit
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available