Merck
5.00430
Refractive index standard
traceable to NIST, traceable to PTB, [α]/D 30°, Brix CERTIPUR®
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to NIST
traceable to PTB
termékcsalád
Certipur®
optikai aktivitás
[α]/D 30°
gyártó/kereskedő neve
Brix CERTIPUR®
alkalmazás(ok)
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The amount of sugar in an aqueous solution is measured in degrees Brix (symbol °Bx).One gram of sucrose in 100 grams of the solution equals one degree Brix, which measures the solution′s strength as a percentage of its weight (%w/w).
Alkalmazás
  • Refractive index standard for use as a reference standard in determination of Brix value by refractometers
  • The use of this standard for determining sugar content is also possible in the wine and beer, sugar, fruit juice, honey, starch, and sugar manufacturing industries
Tulajdonságok és előnyök
  • Each product has five ampoules, and each ampoule contains an 8ml solution
  • Accompanied by technical data sheet that includes information about extended measurement uncertainty calculated according to ISO 17025
  • Traceable to recognized national standards, and to units of measurement recognized at the National Institute Standards and Technology (NIST) and Physical Technical Institute (PTB)
  • Solutions that are stable, ready to use, and have long minimum shelf lives
Jogi információk
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1