PHR8999
Oxycodone Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Codeinone, codeinone, 6-Oxocodeine, 7,8-Didehydro-4,5α-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Ügynökség
traceable to USP 1485238
kiszerelés
package of 30 MG
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)C=C3)CC1)C
InChI
1S/C18H19NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-12,17H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,17-,18-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XYYVYLMBEZUESM-CMKMFDCUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3