PHR8748
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Orlistat Related Compound D
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical secondary standard
reference material
Minőségi szint
kiszerelés
package of 25 MG
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H](C1)CCCCCCCCCCC)CCCCCC)C=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)