Merck
PHR3668
Supelco
Losartan Impurity G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3COH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
260.33
Beilstein:
1460837
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
API-család
losartan
kiszerelés
pkg of 30MG
bp
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Analízis megjegyzés
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3