PHR3483
Buspirone Related Compound L
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
8-(4-Chlorobutyl)-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1078824
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 150 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCCCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
InChI
1S/C13H20ClNO2/c14-7-3-4-8-15-11(16)9-13(10-12(15)17)5-1-2-6-13/h1-10H2