PHR3428
Travoprost Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Szinonimák:
(+)-Fluprostenol solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1673012
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 1.2 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
Formátum
mixture (Solution in Water : Acetonitrile (55:45))
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)O
InChI
1S/C23H29F3O6/c24-23(25,26)15-6-5-7-17(12-15)32-14-16(27)10-11-19-18(20(28)13-21(19)29)8-3-1-2-4-9-22(30)31/h1,3,5-7,10-12,16,18-21,27-29H,2,4,8-9,13-14H2,(H,30,31)/b3-1-,11-10+/t16-,18-,19-,20+,21-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WWSWYXNVCBLWNZ-QIZQQNKQSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3