PHR1622
Travoprost
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Travoprost solution
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1673001
API-család
travoprost
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 3 mL
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)OC[C@H](O)\C=C\[C@@H]2[C@H]([C@H](C[C@H]2O)O)C\C=C/CCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C26H35F3O6/c1-17(2)35-25(33)11-6-4-3-5-10-21-22(24(32)15-23(21)31)13-12-19(30)16-34-20-9-7-8-18(14-20)26(27,28)29/h3,5,7-9,12-14,17,19,21-24,30-32H,4,6,10-11,15-16H2,1-2H3/b5-3-,13-12+/t19-,21-,22-,23+,24-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKPLKVHSHYCHOC-AHTXBMBWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Specifikációk
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)