Fontos dokumentumok
PHR2972
Castor Oil
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Szinonimák:
Castor oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1096826
API-család
castor oil
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
törésmutató
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
awg