Fontos dokumentumok
PHR2817
Pyroglutamic Acid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
L-Pyroglutamic acid, Pidolic acid, (S)-(−)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, (S)-5-Oxo-2-pyrrolidinecarboxylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0000123
traceable to USP 1589029
API-család
pyroglutamic acid
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 100 mg
mp
160-163 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3