PHR2459
Zoledronic Acid Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
2-(1H-Imidazole-1-yl)acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1724838
API-család
zoledronic acid
Forma
solid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical small molecule
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C5H6N2O2/c8-5(9)3-7-2-1-6-4-7/h1-2,4H,3H2,(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QAFBDRSXXHEXGB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3