Fontos dokumentumok
1724849
USP
Zoledronic Acid Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1-Hydroxy-2-[1-(2-hydroxy-2,2-diphosphonoethyl)-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-1-phosphonoethylphosphonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H16N2O14P4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
476.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
API-család
zoledronic acid
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Alkalmazás
Zoledronic Acid Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Zoledronic Acid
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)