PHR2422
Benazepril Related Compound E
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
(3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid monohydrochloride
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1048663
API-család
benazepril
Forma
solid
kiszerelés
pkg of 50 mg
alkalmazás(ok)
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C12H14N2O3/c13-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)14(12(9)17)7-11(15)16/h1-4,9H,5-7,13H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTCTZPXAQOMDEI-VIFPVBQESA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3