1048674
USP
Benazepril Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
tert-Butyl (S)-3-amino-tetrahydro-2-oxo-1-benzazepine-1-acetate, (3S)-3-Amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-benzazepine-1-acetic acid tert-butyl ester
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
benazepril
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
N1(c2c(cccc2)CC[C@@H](C1=O)N)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-14(19)10-18-13-7-5-4-6-11(13)8-9-12(17)15(18)20/h4-7,12H,8-10,17H2,1-3H3/t12-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QTEDVVHLTMELTB-LBPRGKRZSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)