MAB4418
Anti-Achaete Scute homolog 2 Antibody, clone 7E2
clone 7E2, from mouse
Szinonimák:
achaete-scute complex (Drosophila) homolog-like 2, achaete-scute complex homolog 2 (Drosophila), achaete-scute complex homolog-like 2, achaete-scute complex-like 2, achaete-scute complex-like 2 (Drosophila), mammalian achaete/scute homologue 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7E2, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG2bκ
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... ASCL2(430)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in ChIP (Hatzis, P., et al., 2008).
Minőség
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Achaete Scute homolog 2 in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1