Fontos dokumentumok
PHR1564
Carprofen Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Carbazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1096702
gőznyomás
400 mmHg ( 323 °C)
API-család
carprofen
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 200 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
355 °C (lit.)
mp
243-246 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
428.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
220.0 °C - closed cup