Fontos dokumentumok
Y0000884
Carprofen for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Carprofen, 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
carprofen
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc2c(c1)[nH]c3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PUXBGTOOZJQSKH-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... PTGS2(5743)
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)