Fontos dokumentumok
PHR1316
Residual Solvent - Chloroform
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Chloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to USP 1601383
gőzsűrűség
4.1 (vs air)
gőznyomás
160 mmHg ( 20 °C)
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
sűrűség
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup