Fontos dokumentumok
Y0001421
Bifonazole for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
Bifonazole, 1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
bifonazole
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)