Fontos dokumentumok
PHL89786
Schizandrin B
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
γ-Schizandrin, Schisandrin B, Wuweizisu B
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O1COc2c1c(c3c(c2)CC(C(Cc4c3c(c(c(c4)OC)OC)OC)C)C)OC
InChI
1S/C23H28O6/c1-12-7-14-9-16(24-3)20(25-4)22(26-5)18(14)19-15(8-13(12)2)10-17-21(23(19)27-6)29-11-28-17/h9-10,12-13H,7-8,11H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTZKSTLPRTWFEV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)