Merck
SMB00368
Sigma-Aldrich
Schisandrin A
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
Schisandrin A, Deoxyschizandrin, Dimethylgomisin J, Schizandrin A, Deoxyschisandrin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H32O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
416.51
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C1)[C@H](C)CC2=C(C3=C1C=C(OC)C(OC)=C3OC)C(OC)=C(OC)C(OC)=C2
InChI
1S/C24H32O6/c1-13-9-15-11-17(25-3)21(27-5)23(29-7)19(15)20-16(10-14(13)2)12-18(26-4)22(28-6)24(20)30-8/h11-14H,9-10H2,1-8H3/t13-,14+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JEJFTTRHGBKKEI-OKILXGFUSA-N
Általános leírás
Schisandrin A is an antioxidant agent found in the fruits of several species of the Schisandra genus.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Schisandrin A is a bioactive lignan found in the fruits of several species of the Schisandra genus that has liver-protective, anti-tumor and antioxidant activities. It increases the activity of superoxide dismutase and glutathione peroxidase and shows anti-ischemic effects in vivo.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3