Merck
PHL82498
(+)-Catechin 5-gallate
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Catechin 5-O-gallate, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid (2R,3S)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-3,7-dihydroxy-2H-1-benzopyran-5-yl ester
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H18O10
CAS-szám:
Molekulatömeg:
442.37
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥90.0% (HPLC)
form
crystals
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC1=CC(OC(C2=CC(O)=C(O)C(O)=C2)=O)=C3C(O[C@H](C4=CC=C(O)C(O)=C4)[C@@H](O)C3)=C1
InChI
1S/C22H18O10/c23-11-6-18-12(8-17(28)21(31-18)9-1-2-13(24)14(25)3-9)19(7-11)32-22(30)10-4-15(26)20(29)16(27)5-10/h1-7,17,21,23-29H,8H2/t17-,21+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVJJFMLUMNSUFN-LAUBAEHRSA-N
Általános leírás
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)