Fontos dokumentumok
PHL89269
Ruscogenin/Neoruscogenin mixture
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Neoruscogenin/Ruscogenin mixture
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
COA includes %-HPLC composition of Neoruscogenin and Ruscogenin. Exact quantitative content of the two compounds is not given as no comparison to single primary reference substances was made. This mixture is thus recommended for qualitative purposes only.
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)