Merck
PHL89685
Glucocheirolin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
3-(Methylsulfonyl)propylglucosinolate potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H20KNO11S3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
477.57
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C11H21NO11S3/c1-25(17,18)4-2-3-7(12-23-26(19,20)21)24-11-10(16)9(15)8(14)6(5-13)22-11/h6,8-11,13-16H,2-5H2,1H3,(H,19,20,21)/p-1/b12-7+/t6-,8-,9+,10-,11+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFKKQTQFWWIRBD-BZVDQRPCSA-M
Related Categories
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)