Fontos dokumentumok
Y0001761
Nicorandil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Szinonimák:
2-(Pyridine-3-carbonylamino)ethyl nitrate, 2-Nicotinamidoethyl nitrate, Ikorel, N-[2-(Nitrooxy)ethyl]-3-pyridinecarboxamide, SG-75, Sigmart, Zynicor
About This Item
Javasolt termékek
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
nicorandil
gyártó/kereskedő neve
EDQM
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Tárolási osztály kódja
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)