Merck
PHL89626
Delphinidin 3,5-diglucoside chloride
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
Awobanin A chloride, Delphin chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H31ClO17
CAS-szám:
Molekulatömeg:
662.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Cl-].[o+]1c2c(c(cc(c2)O)OC5OC(C(C(C5O)O)O)CO)cc(c1c4cc(c(c(c4)O)O)O)OC3OC(C(C(C3O)O)O)CO
InChI
1S/C27H30O17.ClH/c28-6-16-19(34)21(36)23(38)26(43-16)41-14-4-9(30)3-13-10(14)5-15(25(40-13)8-1-11(31)18(33)12(32)2-8)42-27-24(39)22(37)20(35)17(7-29)44-27;/h1-5,16-17,19-24,26-29,34-39H,6-7H2,(H3-,30,31,32,33);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKHQPWJHAKAMGC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)