Merck
SML3501
Sigma-Aldrich
Dehydrocorydaline
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
13-Methylpalmatine, 5,6-Dihydro-2,3,9,10-tetramethoxy-13-methyldibenzo[a,g]quinolizinium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H24NO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
366.43
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41115709
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 2 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=C2[N+](CCC3=C2C=C(OC)C(OC)=C3)=CC4=C(OC)C(OC)=CC=C41
InChI
1S/C22H24NO4/c1-13-15-6-7-18(24-2)22(27-5)17(15)12-23-9-8-14-10-19(25-3)20(26-4)11-16(14)21(13)23/h6-7,10-12H,8-9H2,1-5H3/q+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RFKQJTRWODZPHF-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Dehydrocorydaline is an alkaloidal isolated from Rhizoma corydalis that exhibits anti-inflammatory, antinociceptive and anti-tumor effects. Dehydrocorydaline attenuates bone cancer pain through suppression M1 phenotype and upregulation M2 phenotype of microglia in the spinal cord.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Dehydrocorydaline attenuates bone cancer pain by shifting microglial M1/M2 polarization toward the M2 phenotype.
Huo W, Zhang Y, Liu Y, Lei Y, Sun R, Zhang W, Huang Y, Mao Y, Wang C, Ma Z, Gu X.
Molecular Pain (2018)
Zhi-Yu Yin et al.
Scientific reports, 6, 27129-27129 (2016-06-09)
Dehydrocorydaline (DHC) is an alkaloidal component isolated from Rhizoma corydalis. Previous studies have shown that DHC has anti-inflammatory and anti-tumor effects and that it can protect the cardiovascular system. However, there are few studies of the antinociceptive effects of DHC