Merck
39468-M
Millipore
Tricine
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), zwitterionic buffer useful in pH range 7.4-8.8
Szinonimák:
Tricine, ULTROL® Grade, N-[ tris(Hydroxymethyl)methyl]glycine, N-[tris(Hydroxymethyl)methyl]glycine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H13NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161705
NACRES:
NA.25
leírás
Merck USA index - 14, 9651
Minőségi szint
Teszt
≥99% (titration)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pKa (20 °C)
8.2
oldhatóság
water: 20%
kation nyomok
heavy metals: ≤1 ppm
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A zwitterionic amino acid commonly useful in the pH range of 7.4-8.8. Has a pKa 8.05 at 25°C.
A zwitterionic buffer useful in the pH range of 7.4-8.8. Has a pKa 8.05 at 25°C.
Alkalmazás
  • Rational Design and Comparison of Novel (99m)Tc-Labeled FAPI Dimers for Visualization of Multiple Tumor Types.: This study focuses on the design and evaluation of novel radiolabeled compounds for imaging various tumor types. Tricine is used as a buffer component to stabilize the radioactive isotopes, enhancing the imaging quality for precise tumor localization (Meng et al., 2024).
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3