Fontos dokumentumok
NIST889
Cemented Carbide (W-75, Co-9, Ta-5, Ti-4)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 100 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Cobalt (Co), Tantalum (Ta), Titanium (Ti)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Molybdenum (Mo), Nickel (Ni), Iron (Fe), Niobium (Nb), Carbon (C)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)