Fontos dokumentumok
NIST635A
Portland Cement (Blended with Slag)
NIST®SRM®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 25 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
Formátum
matrix material
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Trioxide (Al2O3), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Calcium Oxide (CaO), Magnesium Oxide (MgO), Sulfur Trioxide (SO3), Sodium Oxide (Na2O), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Manganese Trioxide (Mn2O3), Chromium Trioxide (Cr2O3), Zinc Oxide (ZnO), Strontium Oxide (SrO), Barium Oxide (BaO), Chlorine (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO) , Sulfide Sulfur (S²?), Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2