Merck
NIST57B
Silicon metal
NIST® SRM® 57b
Szinonimák:
Silicon
About This Item
Lineáris képlet:
Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
28.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 40 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
sűrűség
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
industrial qc
format
matrix material
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of SRM 57b contains a bottle consisting of approximately 40 grams of fine powder.
SRM 57B_cert
SRM 57B_SDS
Alkalmazás
Silicon metal standard reference material (SRM) is intended for use in the evaluation of instrumental and chemical methods of analysis.
Tulajdonságok és előnyök
  • Accompanied with certificate documenting NIST-certified values, expanded uncertainties, and expansion factor(k) for elements in SRM 57b.
  • Reference and information values are reported as mass fraction value for each element in silicon metal.
  • The certified values are metrologically traceable to the SI unit of mass, expressed as milligrams per kilogram.
  • The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling,use, and maintenance instructions.
Egyéb megjegyzések
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Boron (B), Phosphorus (P), Titanium (Ti), Manganese (Mn), Iron (Fe), Nickel (Ni), Zirconium (Zr)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Calcium (Ca), Cobalt (Co), Chromium (Cr), Copper (Cu), Vanadium (V), Hydrogen (H), Carbon (C), Oxygen (O), Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbon scaffold structured silicon anodes for lithium-ion batteries.
Guo J, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20(24), 5035-5040 (2010)
High-Speed, Low-Power and Mid-IR Silicon Photonics Applications (2013)