Fontos dokumentumok
NIST2944
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST® SRM® 2944, red emission
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
solid
kiszerelés
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B Inhalation
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)