Fontos dokumentumok
NIST2943
Relative intensity correction standard for fluorescence spectroscopy
NIST SRM 2943, blue emission
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
for fluorescence
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)