NIST2669
Arsenic species in frozen human urine
NIST® SRM® 2669
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of Set (10) (5 ea conc)
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
ion chromatography: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
alkalmazás(ok)
clinical testing
Formátum
matrix material
kiszállítva
dry ice
Általános leírás
SRM 2669_cert
SRM 2669 _SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Accompanied by NIST-certified values for arsenic species that are metrologically traceable to the SI unit of mass concentration, expressed in micrograms per liter.
- Non-certified values for total arsenic are provided.
- Expiration details, along with instructions for handling, storage, and use, are included on the NIST certificate.
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Arsenous acid (H3AsO3), Arsenic acid (H3AsO4), Monomethylarsonic acid (CH5AsO3), Dimethylarsinic acid (C2H7AsO2), Trimethylarsine oxide (C3H9AsO), Arsenobetaine (C5H11AsO2), Arsenocholine (C5H14AsO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Arsenic (As, Trimethylarsine oxide (C3H9AsO), Arsenocholine (C5H14AsO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
- SRM 2669 is intended for research use
- Details on expiration, storage, safety, usage, and source are provided in the NIST certificate
- Information on biomaterials, disposal, and transport is available in the SDS
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)