Fontos dokumentumok
1.09869
Supelco
Fluoride standard
1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol®
About This Item
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
Minőségi szint
termékcsalád
Titrisol®
technika/technikák
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Jogi információk
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1