NIST69B
Bauxite
NIST® SRM® 69b, Arkansas
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
diffraction/scattering: suitable
Formátum
matrix material
Related Categories
Általános leírás
SRM 69B_cert
SRM 69B_SDS
Egyéb megjegyzések
Aluminium oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Silicon dioxide (SiO2), Titanium dioxide (TiO2), Zirconium Dioxide (ZrO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Vanadium pentoxide (V2O5), Chromium oxide (Cr2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Manganese oxide (MnO), Zinc oxide (ZnO), Potassium oxide (K2O), Sulfur trioxide (SO3)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Barium oxide (BaO), Sodium oxide (Na2O), Cerium (Ce), Cobalt (Co), Hafnium (Hf), Scandium (Sc)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)