Merck
NIST1474B
Polyethylene Resin
NIST®SRM®
Szinonimák:
Polyethylene
About This Item
Lineáris képlet:
H(CH2CH2)nH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
kiszerelés
pkg of 60 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
chemicals and industrial polymers
format
neat
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Each unit of SRM 1474b contains ~ 60 g of white polyethylene pellets packaged in an amber glass bottle. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 1474B_cert
SRM 1474B_SDS
Alkalmazás
The Standard Reference Material (SRM) Polyethylene Resin is primarily intended for calibrating and evaluating the performance of instruments in polymer technology and science, specifically for determining the melt flow rate according to ASTM D1238-13, Test Method for Flow Rates of Thermoplastics by Extrusion Plastometer, Standard Test Condition 190/2.16.
Tulajdonságok és előnyök
  • Certified values for melt flow rate were estimated using a Gaussian random effects model and the DerSimonian Laird procedure.
  • Expiration details and instructions for storage are provided on the NIST certificate.
Egyéb megjegyzések
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)