NIST1115
Commercial bronze standard for optical emission and x-ray spectroscopic analysis
NIST® SRM® 1115
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of disk
gyártó/kereskedő neve
NIST®
technika/technikák
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formátum
matrix material
Egyéb megjegyzések
Copper (Cu), Zinc (Zn), Iron (Fe), Tin (Sn), Nickel (Ni), Lead (Pb), Phosphorus (P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3